Learn More
2-(1,3 -Dioxolan-2 -yl)ethylboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392009 5 g 5 Gramm
11382009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26071.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073354-07-0 | C11H21BO4 | 228.095 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-07-0
Summenformel C11H21BO4
Molekulargewicht (g/mol) 228.095
MDL-Nummer MFCD03788722
InChI-Schlüssel DNBRLKJRBDIKOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-1,3-dioxolan-2-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1,3-dioxolan-2-yl ethylboronic acid pinacol ester, 2-1,3-dioxolan-2-yl-1-ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46739008
IUPAC-Name 2-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2OCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester
Siedepunkt 100°C (1.5 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 228.1
Reinheit (%) 97%