Learn More
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)Ethyl]Triphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371757
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371757 25 g 25 Gramm
11361757 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04909.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 69891-92-5 | C24H26BrO2P | 457.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69891-92-5
Summenformel C24H26BrO2P
Molekulargewicht (g/mol) 457.35
MDL-Nummer MFCD00012000
InChI-Schlüssel XETDBHNHTOJWPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209obj, xqaupnaycikwct-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxan-2-ylethyltriphenylphosphinebromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromi, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphoniumbromide, 2-1,3-dioxane-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2724168
IUPAC-Name 2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyltriphenylphosphanie;bromid
SMILES [Br-].C(C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1OCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 183°C to 195°C
Menge 25 g
Beilstein 4117571
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 457.36
Reinheit (%) ≥98%