Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 1, 3-Benzoxadiazole |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 120.11 |
| Reinheit (%) | 97% |