Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl-isocyanat, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10763233
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10763233 250 mg 250 Milligramm
10113454 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763233 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09106CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 342411-14-7
Summenformel C7H3N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 177.181
MDL-Nummer MFCD02681903
InChI-Schlüssel HPZZFYLZFYDNMA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776284
IUPAC-Name 4-Isocyanato-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isoxyanate, 4-isocyanatobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylisocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole,4-isocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-4-isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato-9ci
Formelmasse 177.19
Reinheit (%) 97%