Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl-isocyanat, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 1, 3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isoxyanate, 4-isocyanatobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylisocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole,4-isocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-4-isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato-9ci |
| Formelmasse | 177.19 |
| Reinheit (%) | 97% |