Learn More
2-(1,1-Difluorethyl)pyrazin, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15239756 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15239756 1 g 1 Gramm
15249756 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239756 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451360010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 111781-49-8
Summenformel C6H6F2N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.12
InChI-Schlüssel OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,1-difluoroethyl pyrazine, 3-1,1-difluoroethyl pyrazine, pyrazine, 2-1,1-difluoroethyl
PubChem CID 19763564
IUPAC-Name 2-(1,1-difluorethyl)pyrazin
SMILES CC(C1=NC=CN=C1)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 1-Difluoroethyl)pyrazine
Siedepunkt 150.0°C to 152.0°C
Flammpunkt 53°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 1 g
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.