Learn More
(1S)-(-)-Verbenon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522611 10 g Glasflasche 10 Gramm
10441441 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 203630100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1196-01-6 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-01-6
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00001343
InChI-Schlüssel DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC-Name (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-Verbenone
Namenshinweis 94%
Farbe Gelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 227°C to 228°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4950 to 1.497
Menge 10 g
Beilstein 07, 161
Relative Dichte 0.97
Spezifischer Drehzustand − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Spezifische Drehung -220
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit