Learn More
(1 S)-(-)-β-Pinen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10086193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10086193 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10133580 1 L Glasflasche 1 Liter
15179183 5 L Metalltrommel 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10086193 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.15 CHF
    33.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 6.50 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18172-67-3
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00001345
InChI-Schlüssel WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonym --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC-Name (1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-β-Pinene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -61.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 165.0°C to 167.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.4810
Menge 250 mL
UN-Nummer 2319
Beilstein 05,154
Merck Index 14,7446
Relative Dichte 0.87
Spezifischer Drehzustand − 19.50 (25.00°C c=neat)
Spezifische Drehung -19.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.