Learn More
(1 S)-(-)-β-Pinen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758698
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18172-67-3
C10H16
136.24
MFCD00001345
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
--beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
440967
CHEBI:28359
(1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18172-67-3
C10H16
136.24
MFCD00001345
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
--beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
440967
CHEBI:28359
(1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-β-Pinene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -61.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 165.0°C to 167.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.4810
Menge 250 mL
UN-Nummer 2319
Beilstein 05,154
Merck Index 14,7446
Relative Dichte 0.87
Spezifischer Drehzustand − 19.50 (25.00°C c=neat)
Spezifische Drehung -19.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.