Learn More
(1S)-(-)-Campher, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11415467
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
464-48-2
C10H16O
152.24
MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
444294
CHEBI:15397
(1S,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
464-48-2
C10H16O
152.24
MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
444294
CHEBI:15397
(1S,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
(1S)-(-)-Camphor is used as chiral intermediate and chiral auxiliary precursor. It is used in the synthesis of high-potency sweeteners. It acts as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1S)-(-)-Campher wird als chirales Zwischenprodukt und chiraler Hilfsvorläufer verwendet. Es wird bei der Synthese von hochpotenten Süßstoffen verwendet. Es dient als Katalysator und petrochemisches Additiv.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (0.34 g/l) bei 20 °C
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-Camphor
Schmelzpunkt 175°C to 180°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Camphor-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2717
Beilstein 4291747
Merck Index 14,1732
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (0.34g/L) at 20°C
Optische Drehung −43° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%