Learn More
Alfa Aesar™ (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride, 97%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride |
| CAS | 21286-54-4 |
| Summenformel | C10H15ClO3S |
| MDL-Nummer | MFCD00064156 |
| Menge | 5g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3205974 |
| Synonym | d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride |
| InChI-Schlüssel | BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N |
| Optische Drehung | +32° (c=1 in Chloroform) |
| Mehr anzeigen |