Learn More
(1S)-(+)-Campher-10-Sulfonsäure, ≥ 98 %(Trockengewicht), Wasser <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023104
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3144-16-9
C10H15O4S
231.29
MFCD00064157,MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
65617
CHEBI:55403
[(1R,4S)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonate
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
3144-16-9
C10H15O4S
231.29
MFCD00064157,MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
65617
CHEBI:55403
[(1R,4S)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonate
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as stabilizer. (+)-(1S)-camphor-10-sulfonic acid being a very effective resolving agent. . Chiral polyaniline(PANI) nanofibers were synthesized via facilely potentiostatic electropolymerization method without template in the presence of(1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid(D-CSA) or(1R)-(-)camphor-10-sulfonic acid(L-CSA) as the dopant. Synthesis of QUATs derived from (1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1S)-(+)-Campher-10-Sulfonsäure wird als Stabilisator verwendet. (+)-(1 S)-Campher-10-Sulfonsäure ist ein sehr effektives Lösungsmittel. . Chirale Polyanilin(PANI)-Nanofasern wurden ohne Vorlage in Anwesenheit von(1S)-(+)Campher-10-Sulfonsäure(D-CSA) oder (1R)-(-)Campher-10-Sulfonsäure(L-CSA) mithilfe einer fakultativen potentiostatischen Elektropolymerisationsmethode als Dotiersubstanz synthetisiert. Synthese von Quaten, abgeleitet von (1S)-(+)Campher-10-Sulfonsäure.
Löslichkeit
Weist eine mäßige Löslichkeit in HCCL auf.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten. Unter trockenem Inertgas aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Schmelzpunkt 196°C to 200°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 2 %
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2809675
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,1734
Löslichkeitsinformationen Exhibit moderate solubility in HCCl.
Optische Drehung +20° (c=2 in Water)
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) ≥98%