Learn More
(1S)-(+)-Campher-10-Sulfonsäure, ≥ 98 %(Trockengewicht), Wasser <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453247 25 g 25 Gramm
11463247 100 g 100 Gramm
11473247 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16179.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231.29 g/mol
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as stabilizer. (+)-(1S)-camphor-10-sulfonic acid being a very effective resolving agent. . Chiral polyaniline(PANI) nanofibers were synthesized via facilely potentiostatic electropolymerization method without template in the presence of(1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid(D-CSA) or(1R)-(-)camphor-10-sulfonic acid(L-CSA) as the dopant. Synthesis of QUATs derived from (1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1S)-(+)-Campher-10-Sulfonsäure wird als Stabilisator verwendet. (+)-(1 S)-Campher-10-Sulfonsäure ist ein sehr effektives Lösungsmittel. . Chirale Polyanilin(PANI)-Nanofasern wurden ohne Vorlage in Anwesenheit von(1S)-(+)Campher-10-Sulfonsäure(D-CSA) oder (1R)-(-)Campher-10-Sulfonsäure(L-CSA) mithilfe einer fakultativen potentiostatischen Elektropolymerisationsmethode als Dotiersubstanz synthetisiert. Synthese von Quaten, abgeleitet von (1S)-(+)Campher-10-Sulfonsäure.
Löslichkeit
Weist eine mäßige Löslichkeit in HCCL auf.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten. Unter trockenem Inertgas aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3144-16-9
Summenformel C10H15O4S
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
MDL-Nummer MFCD00064157,MFCD00074827
InChI-Schlüssel MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Synonym 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
IUPAC-Name [(1R,4S)-7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsäure
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Schmelzpunkt 196°C to 200°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 2 %
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2809675
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1734
Löslichkeitsinformationen Exhibit moderate solubility in HCCl.
Optische Drehung +20° (c=2 in Water)
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid