Learn More
(1S)-beta-Pinen 2000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310830 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310830 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16211015AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1S)-(-)-beta-Pinene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16
Konzentration 2000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
IUPAC-Name (1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 1 mL
Formelmasse 136,1252 g/mol