missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-(1S,4R)-Camphanoylchlorid, TRC

Artikelnummer. 30329386
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329386 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30329386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1650001G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (-)-(1S,4R)-Camphanoyl Chloride
CAS 39637-74-6
Summenformel C10H13ClO3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)Cl
IUPAC-Name (1R,4S)-1,7,7-Trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-Carbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
Formelmasse 216.055
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.