Learn More
(1S,3R)-Camphersäure, TRC
Artikelnummer. 30334343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334343 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC165900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,3R)-Camphoric Acid
CAS 560-09-8
Summenformel C10 H16 O4
Menge 100 mg
Synonym (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-Dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Formelmasse 200.1049