Learn More
(1 S,3 R)-3 -Aminocyclopentancarbonsäure, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10633763 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10633763
Marke: Thermo Scientific Acros 362280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 71830-07-4 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71830-07-4
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00211290
InChI-Schlüssel MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
Synonym 1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1502034
IUPAC-Name (1S,3R)-3-Aminocyclopentan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 192.0°C
Namenshinweis >90% ee
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 95%,>90% ee
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.