Learn More
(1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™
Beschreibung
(1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol |
| CAS | 116539-55-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H13 N O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, 2-Thiophenemethanol, alpha-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, Duloxetine Hydrochloride Impurity B, Duloxetine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CNCC[C@H](O)c1cccs1 |
| IUPAC-Name | (1S)-3-(Methylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol |
| Mehr anzeigen |