Learn More
(1S,2S)-N-(p-Toluensulfonyl)-1,2-diphenylethandiamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477645 1 g 1 Gramm
11421660 5 g 5 Gramm
11431660 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27006.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 167316-27-0 | C21H23N2O2S | 367.49 g/mol
Chiral diamine ligand for cooperative metal-Bronsted acid catalyzed greener reductive amination using hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chiraler Diamin-Ligand für kooperative Metall-Bronsted-Säure-katalysierte grünere reduktive Aminierung mit Wasserstoffgas.
Löslichkeit
Löslichkeit in heißem Acetonitril (nahezu transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167316-27-0
Summenformel C21H23N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 367.49
MDL-Nummer MFCD03095684
InChI-Schlüssel UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-O
Synonym 1s,2s-+-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, s,s-tsdpen, 1s,2s-+-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylene-1,2-diamine, 1s,2s---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, 1s, 2s-+-n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, s,s-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-tsdpen, s,s-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide
PubChem CID 6612782
IUPAC-Name N-[(1S,2S)-2-azaniumyl-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzene-1-sulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 1 g
Optische Drehung +29° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 366.48