Learn More
(1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-Diphenyl-1,2-Ethan Diamin, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10257460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10257460 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10257460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294672500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 70749-06-3 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(-)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Namenshinweis 99%
CAS 70749-06-3
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48.0°C to 51.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H20N2
MDL-Nummer MFCD00216956
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand − 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Spezifische Drehung − 49.50
Synonym 1s,2s-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl methylamine, 1,2-ethanediamine,n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, methyl 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
InChI-Schlüssel BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
IUPAC-Name (1S,2S)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
PubChem CID 7019384
Formelmasse 240.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.