Learn More
(1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488989 1 g 1 Gramm
15498989 5 g 5 Gramm
15408999 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14053.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18680-27-8
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.252
MDL-Nummer MFCD00077851
InChI-Schlüssel MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Synonym 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
IUPAC-Name (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
SMILES CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 1853591
Optische Drehung +8.7° (c=6.5 in Toluene)
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 99%