Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737227
52.66 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18680-27-8
C10H18O2
170.25
MFCD00077851
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
10219606
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18680-27-8
C10H18O2
170.25
MFCD00077851
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
10219606
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 60°C
Farbe Weiß bis beige
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 06,4145
Spezifischer Drehzustand +8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Spezifische Drehung + 8.5
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Masse