Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11379605 25 g 25 Gramm
15400857 1 g 1 Gramm
11369605 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19065.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 134108-92-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134108-92-2
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00211253
InChI-Schlüssel DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
Synonym 1s,2s-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-+-2-methoxycyclohexanol, cyclohexanol, 2-methoxy-, 1s,2s, 1alpha-2beta-methoxycyclohexanol, 1s,2s-trans-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-2-methoxycyclohexan-1-ol, 1s,2s-+-2-methoxy cyclohexanol
PubChem CID 10197706
IUPAC-Name (1S,2S)-2-Methoxycyclohexan-1-ol
SMILES COC1CCCCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
Dichte 1.015
Siedepunkt 195°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.4595
Menge 25 g
Beilstein 1848990
Optische Drehung +56° (Neat)
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 99%