Learn More
(1S,2S)-(+)-2 -Amino-1-Phenyl-1,3-Propandiol, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 181490010
Additional Details : CAS : 28143-91-1 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10206151
  • 39.40 CHF / 1 Gramm
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
28143-91-1
167.21
JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
119881
C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
C9H13NO2
MFCD00004503
1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
(1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1,3-diol
Spezifikation
(1S, 2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1, 3-propanediol
Glasflasche
Weiß bis gelb
1g
28143-91-1
100.0
C9H13NO2
MFCD00004503
JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
(1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1,3-diol
119881
Kristalle oder kristallines Pulver
Authentic
+ 35.00
110.0°C to 114.0°C
98%
97.5
97%
C6H5CH(OH)CH(NH2)CH2OH
1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
167.21
167.21
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation