Learn More
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-Ethanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488969 25 g 25 Gramm
11337826 250 mg 250 Milligramm
11327826 1 g 1 Gramm
15478969 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15488969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12968.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29841-69-8 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine solvation agent, For synthesis of enantiopure ethylenediamines by chirality transfer (condensation with diketones followed by reductive cleavage), Co-catalyst in the Ru catalyzed enantioselective hydrogenation of aromatic ketones, Versatile ligand for the formation of metal complexes.1 Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-Ethandiamin-Solvatisierungsmittel, Zur Synthese von enantiomerenreinen Ethylendiaminen durch Chiralitätsübertragung (Kondensation mit Diketonen gefolgt von reduktiver Spaltung), Co-Katalysator in der Ru-katalysierten enantioselektiven Hydrierung von aromatischen Ketonen, Vielseitiger Ligand zur Bildung von Metallkomplexen.1 Wird bei der Synthese von chiralen Tropocoronanden verwendet, die einen potenziellen Nutzen in der asymmetrischen Katalyse haben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29841-69-8
Summenformel C14H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.296
MDL-Nummer MFCD00082751
InChI-Schlüssel PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Synonym 1s,2s---1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1s,2s-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s---1,2-diamino-1,2-diphenylethane, s,s-dpen, 1,2-ethanediamine, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, --1,2-diphenylethylenediamine, diphenylethylenediamine
PubChem CID 6931238
IUPAC-Name (1S,2S)-1,2-Diphenylethan-1,2-diamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 3201645
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −102° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 212.3
Reinheit (%) 97%