Learn More
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochroman, Mikromol™
Artikelnummer. 30049156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049156 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049156 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0947.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochroman
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
CAS 129050-27-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18H20FNO2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane, (1S,2R)-α-(N-Benzylaminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol
InChI-Formel InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
SMILES O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
IUPAC-Name (1S)-2-(Benzylamino)-1-[(2R)-6-Fluor-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 301.36
Menge 25 mg
Formelmasse 301,1478 g/mol