Learn More
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432628 25 g 25 Gramm
11412628 1 g 1 Gramm
11422628 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15897.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94594-90-8 | C10H17NO2S | 215.311 g/mol
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam is used in the asymmetric synthesis of (S)- and (R)-N-Fmoc-S-trityl-α-methylcysteine. It is used as proton source in the synthesis of chiral α,γ-substituted γ-butyrolactones. It is also employed as a chiral probe for the optical resolution by HPLC and X-ray crystallographic determination of the absolute stereochemistry of carboxylic acids. Also used to prepare N-acryloyl derivatives which are employed as dienophiles in asymmetric Diels-Alder reactions. and for other asymmetric transformations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam wird bei der asymmetrischen Synthese von (S)- und (R)-N-Fmoc-S-Trityl-α-Methylcystein verwendet. Wird als Protonenquelle bei der Synthese chiraler α,γ-substituierter γ-Butyrolactone verwendet. Wird auch als chirale Sonde für die optische Auflösung durch HPLC und Röntgenkristallographie-Bestimmung der absoluten Stereochemie von Carbonsäuren eingesetzt. Wird auch zur Vorbereitung von N-Acryloylderivaten verwendet, die als Dienophile in asymmetrischen Diels-Alder-Reaktionen und für andere asymmetrische Transformationen eingesetzt werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94594-90-8
Summenformel C10H17NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 215.311
MDL-Nummer MFCD00066271
InChI-Schlüssel DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Synonym 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
PubChem CID 54579826
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Schmelzpunkt 181°C to 186°C
Menge 25 g
Beilstein 83811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −33° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 215.32
Reinheit (%) 99%