Learn More
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-Propanol-Hydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458815 5 g 5 Gramm
15448815 1 g 1 Gramm
15468815 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34178.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215194-05-0
Summenformel C13H20ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 241.759
MDL-Nummer MFCD09749874
InChI-Schlüssel PMKBLGNPWCWAAH-LOCPCMAASA-N
Synonym 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol hydrochloride, unii-53898pkl6x, 1s,2r-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride, 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl propan-1-ol hydrochloride, c13h19no.clh, beta-methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol hydrochloride, n-pyrrolidinyl-d-norephedrine hydrochloride, unii-72qsq2q85m component, --threo-dihydro-alpha-pyrrolidinopropiophenone hydrochloride, 1s,2r---1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride
PubChem CID 44890859
IUPAC-Name (1S,2R)-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochlorid
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N2CCCC2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride
Schmelzpunkt 222°C to 224°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 241.76
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver