Learn More
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-Propanol-Hydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448815
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15448815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34178.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215194-05-0
Summenformel C13H20ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 241.759
MDL-Nummer MFCD09749874
InChI-Schlüssel PMKBLGNPWCWAAH-LOCPCMAASA-N
Synonym 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol hydrochloride, unii-53898pkl6x, 1s,2r-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride, 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl propan-1-ol hydrochloride, c13h19no.clh, beta-methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol hydrochloride, n-pyrrolidinyl-d-norephedrine hydrochloride, unii-72qsq2q85m component, --threo-dihydro-alpha-pyrrolidinopropiophenone hydrochloride, 1s,2r---1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride
PubChem CID 44890859
IUPAC-Name (1S,2R)-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochlorid
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N2CCCC2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride
Schmelzpunkt 222°C to 224°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 241.76
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver