Learn More
[(1RS,4SR)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methansulfonsäure ((+/-)-10-Camphersulfonsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30050754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050754 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050754 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1094.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
[(1RS,4SR)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methansulfonsäure ((+/-)-10-Camphersulfonsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-10-Camphorsulfonic Acid
CAS 8-2-5872
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile DL-10-Camphorsulfonic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, 10-Bornanesulfonic acid, 2-oxo-, (±)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (±)-, (RS)-10-Camphorsulfonic acid, (±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-Camphorsulfonic acid, 2-Oxo-10-bornanesulfonic acid, Camphor-10-sulfonic acid, DL-10-Camphorsulfonic acid, DL-Camphorsulfonic acid, Voriconazole EP impurity E, [(1RS,4SR)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulfonic Acid, (+/-)-10-Camphorsulfonic Acid, Ecamsule Related Compound D, Voriconazole Related Compound F, Voriconazole Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2
IUPAC-Name [(1S,4R)-7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 232.3
Menge 25 mg
Formelmasse 232,0769 g/mol