Learn More
(1RS,4RS)-4-(4-Chlorphenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052708
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052708 100 mg 100 Milligramm
30050085 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052708 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0317.06
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(1RS,4RS)-4-(4-Chlorphenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
CAS 79559-98-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H18 Cl N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sertraline Hydrochloride Imp. C (EP), Sertraline Imp. C (EP), (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Sertraline Impurity C as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13
IUPAC-Name (1S,4S)-4-(4-Chlorphenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 308.25
Menge 100 mg
Formelmasse 307.0895 g/mol