Learn More
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17931946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931946 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0256.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 42142-52-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H15 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
IUPAC-Name 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Menge 25 mg
Formelmasse 165,1154 g/mol