Learn More
(1RS)-1-(4-Fluorphenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrilhydrochlorid (Desmethylcitalopramhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17911306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17911306 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911306 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0242.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(1RS)-1-(4-Fluorphenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrilhydrochlorid (Desmethylcitalopramhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desmethylcitalopram Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C, Citalopram Related Compound D as Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Oxalate Impurity D as Hydrochloride, Citalopram Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitril;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 346.83
Menge 25 mg
Formelmasse 346,1248 g/mol