missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1RS)-1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amin-Hydrochlorid (N-Monodesmethylsibutramin-Hydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
(1RS)-1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amin-Hydrochlorid (N-Monodesmethylsibutramin-Hydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethylsibutramine Hydrochloride |
| CAS | 84467-94-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Desmethylsibutramine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H24 Cl N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N-Monodesmethylsibutramine Hydrochloride, Desmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Related Compound D as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Sibutramine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-Name | 1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?