Learn More
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302066 500 g 500 Gramm
11392056 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03211.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2217-02-9 | C4H4N2O5 | 160.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
(1R)-endo-(+)-Fenchylalkohol wird weitgehend für Alltags-Chemikalien wie Antitranspirante, Weichspüler und Flüssigwaschmittel verwendet. Es kann auch durch verschiedene Arten organischer Säuren verestert werden und somit für Aromen und Duftstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2217-02-9
MDL-Nummer MFCD00003760
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Schmelzpunkt 37°C to 44°C
Siedepunkt 201°C to 202°C
Menge 500 g
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Camphor-like
Optische Drehung +10.5° (c = 10 in Ethanol)
Summenformel C4H4N2O5
Beilstein 1850917
Synonym (+)-Fenchol; 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanol
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel IAIHUHQCLTYTSF-MRTMQBJTSA-N
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1O)C)C
IUPAC-Name (1S,3R,4R)-2,2,4-Trimethylbikyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
PubChem CID 6997371
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 96%