Learn More
(1R)-(-)-Campher-10-Sulfonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025850
29.12 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35963-20-3
C10H16O4S
232.29
MFCD00150753,MFCD00064158
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
5771688
CHEBI:55401
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35963-20-3
C10H16O4S
232.29
MFCD00150753,MFCD00064158
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
5771688
CHEBI:55401
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, is used as a pharamaceutical intermediate and also used as a chiral derivative of Camp. It can also be used as resolving agents for chiral amines and other cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1R)-(-)-Campher-10-Sulfonsäure, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt oder chirales Derivat von Camp verwendet. Es kann auch als Auflösungsmittel für chirale Amine und andere Kationen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und einer Vielzahl organischer Substanzen.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Schmelzpunkt ∼200°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2809676
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and a wide variety of organic substances.
Optische Drehung −21° (c=10 in Water)
IUPAC-Name [(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonsäure
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) ≥98%