Learn More
(1R)-(-)-Campher-10-Sulfonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467134 25 g 25 Gramm
11477134 100 g 100 Gramm
11487134 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467134 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21553.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35963-20-3 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, is used as a pharamaceutical intermediate and also used as a chiral derivative of Camp. It can also be used as resolving agents for chiral amines and other cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1R)-(-)-Campher-10-Sulfonsäure, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt oder chirales Derivat von Camp verwendet. Es kann auch als Auflösungsmittel für chirale Amine und andere Kationen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und einer Vielzahl organischer Substanzen.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35963-20-3
Summenformel C10H16O4S
Molekulargewicht (g/mol) 232.29
MDL-Nummer MFCD00150753,MFCD00064158
InChI-Schlüssel MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Synonym l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
SMILES CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Schmelzpunkt ∼200°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2809676
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and a wide variety of organic substances.
Optische Drehung −21° (c=10 in Water)
IUPAC-Name [(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonsäure
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) ≥98%