Learn More
(1R)-(+)-α-Pinen, 98 % (≥80 % e.e.), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10133140
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
7785-70-8
C10H16
136.24
MFCD00001346
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
+-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
82227
CHEBI:28261
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
7785-70-8
C10H16
136.24
MFCD00001346
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
+-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
82227
CHEBI:28261
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R)-(+)-α-Pinene
Namenshinweis 98% (80+% e.e.)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -62.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 155.0°C
Flammpunkt 33°C
Enantiomerenüberschuss 75% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 100 g
Beilstein 05, 146
Fieser 15,201
Merck Index 14, 7445
Relative Dichte 0.86
Spezifischer Drehzustand +43.50° (20°C neat)
Spezifische Drehung + 43.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether
IUPAC-Name (1R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 98%,80% ee
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R)-(+)-alpha-Pinene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.