Learn More
(1R,4R)-N-Desmethyl Sertraline Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,4R)-Norsertraline hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 327.0348 |