Learn More
(1R,3S)-Camphersäure, TRC
Artikelnummer. 17934315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17934315 1 g 1 Gramm
17901225 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1659051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-83-4
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Synonym (1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R-cis)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R,3S)-(+)-Camphoric Acid, (+)-(1R,3S)-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, (+)-Camphoric Acid, (1R)-cis-Camphoric Acid, D-(+)-Camphoric Acid, D-Camphoric aAid, Dextrocamphoric Acid, d-(+)-Camphoric Acid, d-Camphoric Acid;
IUPAC-Name (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-Dicarboxylsäure
SMILES CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,3S)-Camphoric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
Formelmasse 200.1049
Menge 1 g