Learn More
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol, TRC
Artikelnummer. 30133095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133095 5 g 5 Gramm
30137738 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2188755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-51-5
Summenformel C10 H20 O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
Synonym Levomenthol, (-)-Menthol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,2β,5α)]-, Menthol, (1R,3R,4S)-(-)- (8CI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (-)-(1R,3R,4S)-Menthol, (-)-Menthyl alcohol, (-)-trans-p-Menthan-cis-3-ol, (1R)-(-)-Menthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, (R)-(-)-Menthol, 1R-Menthol, A 10474, FEMA 2665, Hakkano, L-Menthol, L-Mentholum, Minclea, NSC 62788, l-(-)-Menthol, l-Menthol
IUPAC-Name (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Menthol
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Formelmasse 156.1514
Reinheit (%) >95%