Learn More
(1R,2S)-(-)-2,N-Epoxy-10,2-Camphorsultam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15495898
62.63 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R,2S)-(-)-2,N-Epoxy-10,2-camphorsultam
CAS 104372-31-8
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
Summenformel C10H15NO3S
MDL-Nummer MFCD00075428
Menge 1 g
Beilstein 6274369
Synonym 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine, --2s,8ar-camphorylsulfonyl oxaziridine
InChI-Schlüssel GBBJBUGPGFNISJ-HPFPYREMSA-N
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)N4C3(C2)O4)C
Molekulargewicht (g/mol) 229.294
PubChem CID 98044902
Formelmasse 229.3
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver