Learn More
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18073120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18073120 5 g 5 Gramm
18031850 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18073120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4470305G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1402222-66-5
Summenformel C9 H9 F2 N . H Cl
Molekulargewicht (g/mol) 205.632
Synonym Ticagrelor Related Compound 31 HCl
IUPAC-Name (1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccc(F)c(F)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;/h1-3,6,9H,4,12H2;1H/t6-,9+;/m0./s1
Formelmasse 205.047