Learn More
(1R,2R)-N,N-Bis(2-(diphenylphosphino)benzyl)cyclohexan-1,2-diamin, 95 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,2R)-N,N-Bis(2-(Diphenylphosphino)benzyl)cyclohexane-1,2-diamine |
| CAS | 174758-63-5 |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | >300.0°C |
| Farbe | Gelb |
| Elementanalytik | 74.96 to 84.52% C, 3.98 to 4.48% N |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Summenformel | C44H44N2P2 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (1R,2R)-N,N-Bis(2-(diphenylphosphino)benzyl)cyclohexane-1,2-diamine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.