Learn More
(1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30352861
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352861 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352861 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4160901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane
CAS 20439-47-8
Summenformel C6 H14 N2
Menge 1 g
Synonym 1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-, 1,2-Cyclohexanediamine, (1R-trans)-, (1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-Diaminocyclohexane, (-)-(1R,2R)Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-trans-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Aminocyclohexylamine, (1R,2R)-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-Cyclohexane-1,2-diamine, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-(-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-DACH, (R,R)-Dach, (R,R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1R,2R-trans-Cyclohexanediamine, l-trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-1R,2R-Diaminocyclohexane, trans-l-1,2-Cyclohexanediamine, trans-l-1,2-Diaminocyclohexane
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
IUPAC-Name (1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Formelmasse 114.1157