Learn More
(1R,2R)-cyclohexan-1,2-Dicarbonsäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449715
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15449715 250 mg 250 Milligramm
15448917 1 g 1 Gramm
15458917 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15449715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52293.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 46022-05-3 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Chiral dicarboxylic acid guests with a two C spacer (1R,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid and Boc-L-aspartic acid] gave CD-active species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chiral dicarboxylic acid guests with a two C spacer (1R,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid and Boc-L-aspartic acid] gave CD-active species.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 46022-05-3
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00062973
InChI-Schlüssel QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2r---1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-rel, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r, 1r.2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, pubchem19603
PubChem CID 720895
IUPAC-Name (1R,2R)-Cyclohexan-1,2-Dicarbonsäure
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone.
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.