Learn More
(1R,2R)-Bis[(2-Methoxyphenyl)Phenylphosphino]Ethan, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681125 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10681125 1 g Glasflasche 1 Gramm
10127153 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10681125 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55739-58-7
Summenformel C28H28O2P2
Molekulargewicht (g/mol) 458.48
MDL-Nummer MFCD05863546
InChI-Schlüssel QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
IUPAC-Name (2-methoxyphenyl)({2-[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphanyl]ethyl})phenylphosphane
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 102.0°C to 104.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 3333
Spezifische Drehung -80° to -85° (20°C, 589nm) (C=1, CHCl3)
Formelmasse 458.48
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver