Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10349250
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
22422-34-0
C10H18O2
170.25
MFCD09955216
MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
6553875
2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
22422-34-0
C10H18O2
170.25
MFCD09955216
MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
6553875
2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55.0°C to 60.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 101.0°C to 102.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 06,4145
Spezifischer Drehzustand −8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Spezifische Drehung − 8.50
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.