Learn More
(1R,2R)-(-)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435466 250 mg 250 Milligramm
15425466 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60084.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 452304-59-5 | C18H22NP | 283.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452304-59-5
Summenformel C18H22NP
Molekulargewicht (g/mol) 283.36
MDL-Nummer MFCD17013996
InChI-Schlüssel ZATLZEHZPXYMFE-YTXKPMTANA-N
Synonym 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexanamine, 1r,2r-2-diphenylphosphanyl cyclohexan-1-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r-2alpha-diphenylphosphino cyclohexane-1beta-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 97+%, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane,min
PubChem CID 11166387
SMILES N[C@@H]1CCCC[C@H]1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-(-)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
Schmelzpunkt 43°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −79° (c=0.5 in Chloroform)
IUPAC-Name 2-(diphenylphosphanyl)cyclohexan-1-amine
Formelmasse 283.35
Reinheit (%) ≥97%