Learn More
(1 R,2 R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10671632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10671632 25 g Glasflasche 25 Gramm
10243661 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10671632 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 716-61-0 | C9H13N2O4 | 213.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 716-61-0
Summenformel C9H13N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 213.21
MDL-Nummer MFCD00078126
InChI-Schlüssel OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-O
Synonym 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, chloramphenicol base, levoamine, 1r,2r---2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d---threo-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d-threo---2-amino-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d--threo-2-amino-1-p-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1r,2r, 1,3-propanediol, 2-amino-1-p-nitrophenyl-, d-threo--
PubChem CID 69745
ChEBI CHEBI:78660
IUPAC-Name (1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-aminium
SMILES [NH3+][C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 166°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Spezifische Drehung -31
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.